Läs mer
Fisherbrand™ Silikonproppar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Botten:
3 mm
6 mm
8 mm
13 mm
17 mm
31 mm
43 mm
49 mm
53 mm
Kvantitet:
1/Förp.
10/Förpackning
2/förp.
20/förp.
50/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 50
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1/Förp. |
| Diameter (metrisk) Botten | 43 mm |
| Material | Silikon |
| Produkttyp | Propp |