Läs mer
Hirschmann™ SILICOSEN™ Rosa silikonproppar
Diameter (metrisk) Inre:
6–9 mm
9–11 mm
11–14 mm
13–16 mm
15–18 mm
18–21 mm
20–23 mm
22–30 mm
30–40 mm
40–50 mm
Längd (metrisk):
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Enhetlig porstruktur
- Bra luftgenomsläpplighet
- Kemiskt och temperaturbeständig
- Vätskeavvisande och återanvändbar
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 18–21 mm |
| För användning med (applikation) | För beredning och sterilisering av kulturmedier |
| Längd (metrisk) | 15 mm |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Färg | Rosa |
| Material | Silikon |
| Produkttyp | Tapered Stopper |