Läs mer
Hirschmann™ SILICOSEN™ Rosa silikonproppar
Diameter (metrisk) Inre:
6-9 mm
9-11 mm
11-14 mm
13-16 mm
15-18 mm
18-21 mm
20-23 mm
22-30 mm
30-40 mm
40-50 mm
Längd (metrisk):
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Enhetlig porstruktur
- Bra luftgenomsläpplighet
- Kemiskt och temperaturbeständig
- Vätskeavvisande och återanvändbar
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 6-9 mm |
| För användning med (applikation) | För beredning och sterilisering av kulturmedier |
| Längd (metrisk) | 13 mm |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Färg | Rosa |
| Material | Silikon |
| Produkttyp | Tapered Stopper |