Läs mer
Hirschmann™ SILICOSEN™ Rosa silikonproppar
Produktkod. 10756263
Diameter (metrisk) Inre:
6-9 mm
9-11 mm
11-14 mm
13-16 mm
15-18 mm
18-21 mm
20-23 mm
22-30 mm
30-40 mm
40-50 mm
Längd (metrisk):
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10756263
Brand: Hirschmann™ 8905552
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för odling av aeroba mikroorganismer. Hirschmann Instruments™ SILICOSEN™ Silikonproppar är specialbearbetade odlingspluggar med kontinuerliga bubblor för beredning, fyllning och sterilisering av odlingsmedier.
  • Enhetlig porstruktur
  • Bra luftgenomsläpplighet
  • Kemiskt och temperaturbeständig
  • Vätskeavvisande och återanvändbar
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 40-50 mm
För användning med (applikation) För beredning och sterilisering av kulturmedier
Längd (metrisk) 40 mm
Kvantitet 10/Pk.
Färg Rosa
Material Silikon
Produkttyp Tapered Stopper