Läs mer
Hirschmann™ BIO-SILICO Silikonproppar
Produktkod. 10106070
Diameter (metrisk) Inre:
9-11 mm
13-16 mm
20-23 mm
22-30 mm
30-40 mm
40-50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10106070
Brand: Hirschmann™ 8905952
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för odling av aeroba mikroorganismer. Hirschmann™ SILICOSEN Silikonproppar är specialbearbetade odlingspluggar med grova bubblor för beredning, fyllning och sterilisering av odlingsmedier.
  • Grov porstruktur
  • Bra luftgenomsläpplighet
  • Kemiskt och temperaturbeständig
  • Vätskeavvisande och återanvändbar
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 40-50 mm
För användning med (applikation) För beredning och sterilisering av kulturmedier
Längd (metrisk) 36 mm
Kvantitet 10/Pk.
Färg Orange
Material Silikon
Produkttyp Silikonpropp