Läs mer
BRAND™ Silikonproppar
Produktkod. 10079620 Handla allt Brand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Botten:
12,5 mm
14 mm
17 mm
21 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Botten unitSize
10079620 17 mm Paket med 10
10131821 14 mm Paket med 10
10796891 12,5 mm Paket med 10
10243201 21 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10079620 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 144330
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Silikonkonstruktion med naturlig färg. Förhindrar spill under arbete i labbet.
  • Silikongummikonstruktion
  • Används för att förhindra oavsiktliga läckor och spill
  • Naturlig färg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Höjd (metrisk) 25 mm
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) Botten 17 mm
Diameter (metrisk) Topp 22 mm
Material Silikon