Läs mer
BRAND™ Silikonproppar
Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk) Botten:
12.5 mm
14 mm
17 mm
21 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Silikongummikonstruktion
- Används för att förhindra oavsiktliga läckor och spill
- Naturlig färg
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 20 mm |
| Kvantitet | 10 |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (metrisk) Botten | 14 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 18 mm |
| Material | Silikon |