Läs mer
Deutsch Neumann™ Silikongummiproppar
Diameter (metrisk) Botten:
18 mm
50,5 mm
56 mm
60 mm
64,5 mm
71 mm
79 mm
94 mm
Diameter (metrisk) Topp:
24 mm
59,5 mm
65 mm
70 mm
75,5 mm
83 mm
92 mm
107 mm
Beskrivning
- Enl. till DIN 12 871
- Durometer 50 Shore A
- Finns i ett brett utbud av storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinlig |
| Diameter (metrisk) Botten | 79 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 92 mm |
| Material | Silikon |
| Produkttyp | Silikonpropp |