Läs mer
Deutsch Neumann™ Silikonslang
Produktkod. 10272101
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Förpackningsstorlek:
25m
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
10272101 8 mm 12 mm -
10058460 10 mm 14 mm -
10529661 1 mm 3 mm -
10693911 3 mm 5 mm -
10577541 2 mm 4 mm -
10768921 12 mm 16 mm -
10603921 3 mm 6 mm -
10088290 4 mm 6 mm -
10394081 4 mm 7 mm -
10323611 6 mm 10 mm 25m
10602411 5 mm 8 mm -
10201821 6 mm 9 mm -
10454281 7 mm 10 mm -
10028440 8 mm 11 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 10272101 Leverantör Deutsch Neumann™ Leverantörsnummer 3100812
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för användning med peristaltiska pumpar. Deutsch Neumann™ Silikonslangen är transparent, certifierad livsmedelskvalitet och lämplig för allmän laboratorieanvändning.
  • Temperaturområde från -60 °C till +200 °C (korta perioder upp till +260 °C)
  • Uppfyller följande standarder: BFR XV, FDA CFR 21§ 177.2600, EP - Europ. Farmakopé
  • Testa för biokompatibilitet enligt ISO 10993-1
  • Durometer 60 Shore A
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad BFR XV , FDA 177.2600 , DAB 10, Ph Eur.2.Edition
Diameter (metrisk) Inre 8 mm
Material Silikon
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Total längd (metrisk) 25 m
Tjocklek (metrisk) 2 mm
För användning med Peristaltiska pumpar
Min. Driftstemperatur (metrisk) -60 °C
Förpackningsmängd 1 rulle
Färg Genomskinlig
Hårdhet 60 (Shore A,± 5)
Max. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C