Läs mer
Deutsch Neumann™ Silikonslang
Beskrivning
- Temperaturområde från -60 °C till +200 °C (korta perioder upp till +260 °C)
- Uppfyller följande standarder: BFR XV, FDA CFR 21§ 177.2600, EP - Europ. Farmakopé
- Testa för biokompatibilitet enligt ISO 10993-1
- Durometer 60 Shore A
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | BFR XV , FDA 177.2600 , DAB 10, Ph Eur.2.Edition |
| Diameter (metrisk) Inre | 6 mm |
| Material | Silikon |
| Diameter (metrisk) Yttre | 10 mm |
| Total längd (metrisk) | 25 m |
| Tjocklek (metrisk) | 2 mm |
| För användning med | Peristaltiska pumpar |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -60 °C |
| Förpackningsmängd | 1 rulle |
| Färg | Genomskinlig |
| Visa mer |