Läs mer
Deutsch Neumann™ Silikonslang
Produktkod. 10454281
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Förpackningsstorlek:
25m
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
10454281 7 mm 10 mm -
10058460 10 mm 14 mm -
10529661 1 mm 3 mm -
10693911 3 mm 5 mm -
10577541 2 mm 4 mm -
10768921 12 mm 16 mm -
10603921 3 mm 6 mm -
10088290 4 mm 6 mm -
10394081 4 mm 7 mm -
10323611 6 mm 10 mm 25m
10602411 5 mm 8 mm -
10201821 6 mm 9 mm -
10028440 8 mm 11 mm -
10272101 8 mm 12 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 10454281 Leverantör Deutsch Neumann™ Leverantörsnummer 3100710
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för användning med peristaltiska pumpar. Deutsch Neumann™ Silikonslangen är transparent, certifierad livsmedelskvalitet och lämplig för allmän laboratorieanvändning.
  • Temperaturområde från -60 °C till +200 °C (korta perioder upp till +260 °C)
  • Uppfyller följande standarder: BFR XV, FDA CFR 21§ 177.2600, EP - Europ. Farmakopé
  • Testa för biokompatibilitet enligt ISO 10993-1
  • Durometer 60 Shore A
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad BFR XV , FDA 177.2600 , DAB 10, Ph Eur.2.Edition
Diameter (metrisk) Inre 7 mm
Material Silikon
Diameter (metrisk) Yttre 10 mm
Total längd (metrisk) 25 m
Tjocklek (metrisk) 1.5 mm
För användning med Peristaltiska pumpar
Min. Driftstemperatur (metrisk) -60 °C
Förpackningsmängd 1 rulle
Färg Genomskinlig
Hårdhet 60 (Shore A,± 5)
Max. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C