Läs mer
Deutsch Neumann™ Silikonslang
Produktkod. 10693911
Diameter (metrisk) Inre:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Förpackningsstorlek:
25m
Produktkod. 10693911
Brand: Deutsch Neumann™ 3100305
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för användning med peristaltiska pumpar. Deutsch Neumann™ Silikonslangen är transparent, certifierad livsmedelskvalitet och lämplig för allmän laboratorieanvändning.
  • Temperaturområde från -60 °C till +200 °C (korta perioder upp till +260 °C)
  • Uppfyller följande standarder: BFR XV, FDA CFR 21§ 177.2600, EP - Europ. Farmakopé
  • Testa för biokompatibilitet enligt ISO 10993-1
  • Durometer 60 Shore A
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad BFR XV, FDA CFR 21 177.2600, Europ. Pharmacopoeia
Diameter (metrisk) Inre 3 mm
Material Silikon
Diameter (metrisk) Yttre 5 mm
Total längd (metrisk) 25 m
Tjocklek (metrisk) 1 mm
För användning med Peristaltiska pumpar
Min. Driftstemperatur (metrisk) -60 °C
Förpackningsmängd 1 rulle
Färg Genomskinlig
Hårdhet 60 (Shore A,± 5)
Max. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C