Läs mer
Cytiva Silikonrör
Produktkod. 11370002 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
2,1 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre unitSize
11370002 2,1 mm Paket med 2
1 options
Produktkod. 11370002 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 19469101
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
140 mm längd x 2,1 mm innerdiameter
Silikonslang för Peristaltic Pump P-1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 2,1 mm
Material Silikon
Total längd (metrisk) 14 cm
För användning med Peristaltisk pump P-1
Produkttyp Slangar