Läs mer
Lauda™ Silikonrör
Diameter (metrisk) Insida:
8 mm
Temperaturområde:
-60 °C till +100 °C
10 °C till 100 °C
Förpackningsstorlek:
1m
Descripción
- Silikonslang med skumgummiisolering
- 8 mm innerdiameter (9 mm isolerad)
- För temperaturer från -60 till +100° C
Especificaciones
Especificaciones
| För användning med (utrustning) | För anslutning av termostat |
| Temperaturområde | -60 °C till +100 °C |
| Typ | Silikonslang med skumgummiisolering |
| Material | Silikon |
| Längd (engelska) | 3 ft. |
| Längd (metrisk) | 1 m |
| Diameter (metrisk) Insida | 8 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido