Läs mer
Lauda™ Silikonrör
Produktkod. p-8008320
Diameter (metrisk) Insida:
8 mm
Temperaturområde:
-60 °C till +100 °C
10 °C till 100 °C
Förpackningsstorlek:
1m
Produktkod. 10027961
Brand: Lauda™ LZS 001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
  • Silikonslang med skumgummiisolering
  • 8 mm innerdiameter (9 mm isolerad)
  • För temperaturer från -60 till +100° C
Specifikationer
För användning med (utrustning) För anslutning av termostat
Temperaturområde -60 °C till +100 °C
Typ Silikonslang med skumgummiisolering
Material Silikon
Längd (engelska) 3 ft.
Längd (metrisk) 1 m
Diameter (metrisk) Insida 8 mm