Läs mer
Fisherbrand™ Silikonslang
Produktkod. 10101801 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
1,0 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6,5 mm
8 mm
9 mm
10,0 mm
12,5 mm
16 mm
Tjocklek (metrisk):
0,75 mm
1,0 mm
1,5 mm
2 mm
2,0 mm
2,25 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
10m
Produktkod. 10101801
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För konsekvent pålitliga och exakta vätskeöverföringar.
Available in different diameters
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 2 mm
Total längd (metrisk) 10 m
Tjocklek (metrisk) 1,0 mm