Läs mer
Fisherbrand™ Silikonslang
Produktkod. 10549201 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
1,0 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6,5 mm
8 mm
9 mm
10,0 mm
12,5 mm
16 mm
Tjocklek (metrisk):
0,75 mm
1,0 mm
1,5 mm
2 mm
2,0 mm
2,25 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
10m
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
10549201 6,5 mm 1,5 mm 10m
10430313 1,0 mm 1,0 mm 10m
10664372 10,0 mm 2,0 mm 10m
10726931 12,5 mm 2,25 mm -
10727121 16 mm 25 mm 10m
10101801 2 mm 1,0 mm 10m
10787121 3 mm 0,75 mm 10m
10111801 3 mm 1,0 mm 10m
10644182 4 mm 1,5 mm 10m
10539201 5 mm 1,5 mm 10m
11507083 6 mm 1,5 mm 10m
11527083 8 mm 2 mm 10m
10101701 9 mm 2 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 10549201
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För konsekvent pålitliga och exakta vätskeöverföringar.
Finns i olika diametrar
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 6,5 mm
Total längd (metrisk) 10 m
Tjocklek (metrisk) 1,5 mm