Läs mer
Fisherbrand™ Silikonslang
Produktkod. 10726931 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
1,0 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6,5 mm
8 mm
9 mm
10,0 mm
12,5 mm
16 mm
Tjocklek (metrisk):
0,75 mm
1,0 mm
1,5 mm
2 mm
2,0 mm
2,25 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
10m
Produktkod. 10726931
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För konsekvent pålitliga och exakta vätskeöverföringar.
Finns i olika diametrar
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 12,5 mm
Total längd (metrisk) 10 m
Tjocklek (metrisk) 2,25 mm