Läs mer
Fisherbrand™ Silikonslang
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
1,0 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6,5 mm
8 mm
9 mm
10,0 mm
12,5 mm
16 mm
Tjocklek (metrisk):
0,75 mm
1,0 mm
1,5 mm
2 mm
2,0 mm
2,25 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
10m
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 1,0 mm |
| Total längd (metrisk) | 10 m |
| Tjocklek (metrisk) | 1,0 mm |