Läs mer
Lauda™ Silikonrör
Diameter (metrisk) Insida:
11 mm
Diameter (metrisk) Well:
33 mm
Förpackningsstorlek:
1m
Beskrivning
- För installation vid högre luftfuktighet
- Tillverkad av silikon
Specifikationer
Specifikationer
| Temperaturområde | -70 °C till +120 °C |
| Typ | Slangar |
| Material | EPDM gummi |
| Diameter (metrisk) Insida | 11 mm |
| Diameter (metrisk) Well | 33 mm |