Läs mer
Masterflex™ Silikonslang
Produktkod. 11751179
Diameter (metrisk) Inre:
0,8 mm
4,8 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
4 mm
8 mm
Tjocklek (metrisk):
0,8 mm
1,6 mm
Förpackningsstorlek:
7.5m
Produktkod. 11751179
Brand: Masterflex™ 0641160
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för läkemedel, bioteknik, mat och dryck, flyg och allmänna labbapplikationer. Saint Gobain Performance Plastics™ Silikonslangen är peroxidhärdad, erbjuder utmärkt värmebeständighet och en låg kompressionssättning.
  • Luktfri, giftfri, genomskinlig slang
  • Elastomer är FDA-kompatibel (21 CFR 177.2600) och uppfyller USP Klass VI krav
  • Tillverkad enligt GMP
  • Sterilisera med autoklav eller gammabestrålning
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 0,8 mm
Material Silikon
Diameter (metrisk) Yttre 4 mm
Total längd (metrisk) 7.6 m
Tjocklek (metrisk) 0,8 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Färg Genomskinligt
Max. Driftstemperatur (metrisk) 230 °c