Läs mer
Masterflex™ Silikonslang
Produktkod. 11755948 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
0,8 mm
4,8 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
4 mm
8 mm
Tjocklek (metrisk):
0,8 mm
1,6 mm
Förpackningsstorlek:
7.5m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
11755948 4,8 mm 8 mm 1,6 mm 7.5m
11751179 0,8 mm 4 mm 0,8 mm 7.5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11755948 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0641103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2195.00 SEK
    1805.78 SEK / 7.5m
    Save 389.22 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 04-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för läkemedel, bioteknik, mat och dryck, flyg och allmänna labbapplikationer. Saint Gobain Performance Plastics™ Silikonslangen är peroxidhärdad, erbjuder utmärkt värmebeständighet och en låg kompressionssättning.
  • Luktfri, giftfri, genomskinlig slang
  • Elastomer är FDA-kompatibel (21 CFR 177.2600) och uppfyller USP Klass VI krav
  • Tillverkad enligt GMP
  • Sterilisera med autoklav eller gammabestrålning
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,19 tum
Diameter (metrisk) Inre 4,8 mm
Material Silikon
Diameter (engelska) Yttre 0,31 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Total längd (engelska) 24.9 ft.
Total längd (metrisk) 7.6 m
Tjocklek (engelska) 0,06 tum.
Tjocklek (metrisk) 1,6 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Färg Genomskinligt
Max. Driftstemperatur (engelska) 446 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 230 °c
Produkttyp Slangar