Läs mer
Masterflex™ Silikonslang
Diameter (metrisk) Inre:
0,8 mm
4,8 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
4 mm
8 mm
Tjocklek (metrisk):
0,8 mm
1,6 mm
Förpackningsstorlek:
7.5m
Beskrivning
Använd denna slang för läkemedel, bioteknik, mat och dryck, flyg och allmänna labbapplikationer. Saint Gobain Performance Plastics™ Silikonslangen är peroxidhärdad, erbjuder utmärkt värmebeständighet och en låg kompressionssättning.
- Luktfri, giftfri, genomskinlig slang
- Elastomer är FDA-kompatibel (21 CFR 177.2600) och uppfyller USP Klass VI krav
- Tillverkad enligt GMP
- Sterilisera med autoklav eller gammabestrålning
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,19 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 4,8 mm |
| Material | Silikon |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,31 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
| Total längd (engelska) | 24.9 ft. |
| Total längd (metrisk) | 7.6 m |
| Tjocklek (engelska) | 0,06 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 1,6 mm |
| Visa mer |