Läs mer
Heidolph™ Silikonslang
Produktkod. 10117801 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
0,8 mm
3,1 mm
7,9 mm
Förpackningsstorlek:
1m
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre unitSize
10117801 3,1 mm Varje
10751673 7,9 mm Varje
10711103 0,8 mm 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10117801 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5253600000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med en- och flerkanalspumpar (ej lämplig med liten kassett)
  • Användning: Platinabelagd silikonslang för användning inom läkemedel och biologi
  • Funktioner
    • Extremt slät insida förhindrar bakterietillväxt
    • Biokompatibel, minimal adsorption och absorption
    • Bästa flödesegenskaper, hög temperaturstabilitet
    • Absolut inert, utan sköljmedel
  • Material: Polydimetylsiloxan med kiseljord och silikontillsatser; genomskinlig vit; utmärkt motstånd mot initialtryck
  • Överensstämmer med standarderna:USP Klass VI, FDA, uppfyller GLP och NSF
  • Temperaturområde: -80 till +200 °C
  • Sterilisering: Kan autoklaveras i 30 min. vid 1 bar eller steriliserad genom bestrålning
  • Begränsning: Ej lämplig för koncentrerade lösningsmedel, oljor, syror eller utspädd kaustiksoda; relativt hög permeabilitet för gas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 3,1 mm
Material Silikon
Diameter (metrisk) Yttre 6.3 mm
Total längd (metrisk) 1 m
Tjocklek (engelska) 1,6 mil
För användning med Enkelkanalspumpar
Förpackningsmängd 1 st
Sterilitet Icke-steril
Slangstorlek 1.6 mm
Höjd (metrisk) 8,8 m vatten
Färg Genomskinlig
Maximalt tryck 0,7/1,7 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C
Produkttyp Slangar
Visa mer Visa mindre
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.