Läs mer
Heidolph™ Silikonslang
Produktkod. 10751673 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
0,8 mm
3,1 mm
7,9 mm
Förpackningsstorlek:
1m
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre unitSize
10751673 7,9 mm Varje
10117801 3,1 mm Varje
10711103 0,8 mm 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10751673 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5253200000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med en- och flerkanalspumpar (ej lämplig med liten kassett)
  • Användning: Platinabelagd silikonslang för användning inom läkemedel och biologi
  • Funktioner
    • Extremt slät insida förhindrar bakterietillväxt
    • Biokompatibel, minimal adsorption och absorption
    • Bästa flödesegenskaper, hög temperaturstabilitet
    • Absolut inert, utan sköljmedel
  • Material: Polydimetylsiloxan med kiseljord och silikontillsatser; genomskinlig vit; utmärkt motstånd mot initialtryck
  • Överensstämmer med standarderna:USP Klass VI, FDA, uppfyller GLP och NSF
  • Temperaturområde: -80 till +200 °C
  • Sterilisering: Kan autoklaveras i 30 min. vid 1 bar eller steriliserad genom bestrålning
  • Begränsning: Ej lämplig för koncentrerade lösningsmedel, oljor, syror eller utspädd kaustiksoda; relativt hög permeabilitet för gas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 7,9 mm
Material Silikon
Diameter (metrisk) Yttre 12.9 mm
Total längd (metrisk) 1 m
Tjocklek (engelska) 2,5 mil
För användning med Enkelkanalspumpar
Förpackningsmängd 1 st
Sterilitet Icke-steril
Slangstorlek 12.9 mm
Höjd (metrisk) 8,8 m vatten
Färg Genomskinlig
Maximalt tryck 0,8/1,8 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C
Produkttyp Slangar