Läs mer
Masterflex™ Silikonslang
Produktkod. 11751179
Diameter (metrisk) Inre:
0,8 mm
4,8 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
4 mm
8 mm
Tjocklek (metrisk):
0,8 mm
1,6 mm
Förpackningsstorlek:
7.5m
Produktkod. 11751179
Brand: Masterflex™ 0641160
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Använd denna slang för läkemedel, bioteknik, mat och dryck, flyg och allmänna labbapplikationer. Saint Gobain Performance Plastics™ Silikonslangen är peroxidhärdad, erbjuder utmärkt värmebeständighet och en låg kompressionssättning.
  • Luktfri, giftfri, genomskinlig slang
  • Elastomer är FDA-kompatibel (21 CFR 177.2600) och uppfyller USP Klass VI krav
  • Tillverkad enligt GMP
  • Sterilisera med autoklav eller gammabestrålning
Spécification
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 0,8 mm
Material Silikon
Diameter (metrisk) Yttre 4 mm
Total längd (metrisk) 7.6 m
Tjocklek (metrisk) 0,8 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Färg Genomskinligt
Max. Driftstemperatur (metrisk) 230 °c
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis