Läs mer
Heidolph™ Silikonslang
Produktkod. 10721103 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Slangstorlek:
0,5
4.8
6.4
Tjocklek (metrisk):
1,6 mm
2,5 mm
Förpackningsstorlek:
1m
Produktkod. 10721103
Brand: Heidolph™ 5253400000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Platinabelagda silikonslangar för användning inom läkemedel och biologi. Heidolph™ Silikonslangen är mycket slät, biokompatibel och inert.
  • Extremt slät insida förhindrar bakterietillväxt.
  • Biokompatibel, minimal adsorption och absorption.
  • Bra flytegenskaper.
  • Hög temperaturstabilitet.
  • Absolut inert, utan sköljmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Borsilikatglas
Tjocklek (metrisk) 1,6 mm
Sterilitet Icke-steril
Slangstorlek 0,5
Maximalt tryck 0.7/1.7