Läs mer
Heidolph™ Silikonslang
Produktkod. 10177651 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
4,8 mm
Förpackningsstorlek:
1m
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre unitSize
10177651 4,8 mm 1m
1 options
Produktkod. 10177651 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5253500000
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Platinabelagda silikonslangar för användning inom läkemedel och biologi. Heidolph™ Silikonslangen är mycket slät, biokompatibel och inert.
  • Extremt slät insida förhindrar bakterietillväxt.
  • Biokompatibel, minimal adsorption och absorption.
  • Bra flytegenskaper.
  • Hög temperaturstabilitet.
  • Absolut inert, utan sköljmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI, FDA, uppfyller GLP och NSF .
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 4,8 mm
Material Silikon
Diameter (metrisk) Yttre 9.8 mm
Tjocklek (metrisk) 2.5 mm
För användning med Pump
För användning med (applikation) Extremt slät insida förhindrar bakterietillväxt, biokompatibel med minimal adsorption och absorption, goda flödesegenskaper, hög temperaturstabilitet, inert, mjukgörarefri, genomskinlig vit.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
Sterilitet Icke-steril
Steriliseringsmetod Autoklavera i 30 minuter (vid 1 bar, bestrålning.)
Höjd (metrisk) 8,8 m vatten
Gaspermeabilitet Relativt hög
Begränsningar Ej lämplig för koncentrerade lösningsmedel, oljor, syror eller utspädd kaustiksoda; relativt hög permeabilitet för gas.
Färg Genomskinlig vit
Maximalt tryck Kontinuerlig/kort tid 0,8/1,8 bar
Vakuumnivå Bra
Max. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C
Produkttyp Slangar för pumpar