Läs mer
BRAND™ Silikonslang
Produktkod. 15291389 Handla allt Brand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
12 mm
Förpackningsstorlek:
25m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
15291389 5 mm 25m
10121681 4 mm 25m
15201399 6 mm 25m
10674162 9 mm 25m
15251399 12 mm 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15291389 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 143355
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    695.48 SEK
    598.13 SEK / 25m
    Save 97.35 SEK
    13% Av
I lager
Genomskinlig slang
  • Autoklaverbar (121° C)
  • Obs: begränsad kemikalieresistens vid användning med koncentrerade syror
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Diameter (metrisk) Inre 3 mm
    Material Silikongummi
    Diameter (metrisk) Yttre 5 mm
    Total längd (metrisk) 25 m
    Slangstorlek 3 x 5 mm
    Färg Genomskinligt