Läs mer
BRAND™ Silikonslang
Produktkod. p-7159967 Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
12 mm
Förpackningsstorlek:
25m
Produktkod. 10121681
Brand: BRAND™ 143352
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Genomskinlig slang
  • Autoklaverbar (121° C)
  • Obs: begränsad kemikalieresistens vid användning med koncentrerade syror
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Diameter (metrisk) Inre 2 mm
    Material Silikongummi
    Diameter (metrisk) Yttre 4 mm
    Total längd (metrisk) 25 m
    Slangstorlek 2 x 4 mm
    Färg Genomskinligt