Läs mer
Brand™ Silikonslang, 5 mm
Produktkod. 10505984 Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
5 mm
Förpackningsstorlek:
25m
Produktkod. 10505984
Brand: Brand™ 143358
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slitstark silikonslang väl lämpad för en mängd olika pump- och överföringsapplikationer.
  • Genomskinligt
  • Autoklaverbar (121 °C)
  • Obs: begränsad kemikalieresistens vid användning med koncentrerade syror
  • Minsta beställning på 25 meter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 5 mm
Material Silikon
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Tjocklek (metrisk) 1.5 mm
Färg Genomskinligt
Produkttyp Slangar