Läs mer
JULABO™ Silikonslang
Produktkod. 17168508
Diameter (metrisk):
12 mm ID, 14 mm OD
8 mm ID, 9 mm OD
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17168508
Brand: JULABO™ 8930122
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
JULABO Silikonrör finns i en mängd olika storlekar.
  • -50 °C till 180 °C
  • Storlekar inkluderar:
    • 8 mm ID x 9 mm OD
    • 12 mm ID x 14 mm OD
Specifikationer
Temperaturområde -50 °C till +180 °C
Material Silikon
Längd (metrisk) 1 m
Diameter (metrisk) 12 mm ID, 14 mm OD