Läs mer
Brand™ Silikonslang, 7 mm
Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
7 mm
Förpackningsstorlek:
25m
Beskrivning
- Genomskinligt
- Autoklaverbar (121 °C)
- Obs: begränsad kemikalieresistens vid användning med koncentrerade syror
- Minsta beställning på 25 meter
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 7 mm |
| Material | Silikon |
| Diameter (metrisk) Yttre | 10 mm |
| Tjocklek (metrisk) | 1.5 mm |
| Färg | Genomskinligt |
| Produkttyp | Slangar |