Läs mer
Cytiva Silikonslang/MicroPerpex
Handla allt Cytiva Produkter
Total längd (metrisk):
2 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Slang/MicroPerpex |
| Diameter (metrisk) Yttre | 5 mm |
| Total längd (metrisk) | 2 m |
| Material | Silikon |