Läs mer
Brand™ Silikonslang
Produktkod. 15231399 Handla allt Brand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
4 mm
6 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
7 mm
10 mm
Tjocklek (metrisk):
1,5 mm
2 mm
Förpackningsstorlek:
25m
Paket med 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
15231399 6 mm 10 mm 2 mm 25m
15211399 4 mm 7 mm 1,5 mm Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15231399 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 143360
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1945.00 SEK
    1850.02 SEK / 25m
    Save 94.98 SEK
    4% Av
I lager
Slitstark silikonslang väl lämpad för en mängd olika pump- och överföringsapplikationer.
  • Genomskinligt
  • Autoklaverbar (121 °C)
  • Obs: begränsad kemikalieresistens vid användning med koncentrerade syror
  • Minsta beställning på 25 meter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 6 mm
Material Silikon
Diameter (metrisk) Yttre 10 mm
Tjocklek (metrisk) 2 mm
Färg Genomskinligt
Produkttyp Slangar