Läs mer
Brand™ Silikonslang
Produktkod. p-8010388 Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
4 mm
6 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
7 mm
10 mm
Tjocklek (metrisk):
1,5 mm
2 mm
Förpackningsstorlek:
25m
Paket med 25
Produktkod. 15211399
Brand: Brand™ 143357
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slitstark silikonslang väl lämpad för en mängd olika pump- och överföringsapplikationer.
  • Genomskinligt
  • Autoklaverbar (121 °C)
  • Obs: begränsad kemikalieresistens vid användning med koncentrerade syror
  • Minsta beställning på 25 meter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 4 mm
Material Silikon
Diameter (metrisk) Yttre 7 mm
Tjocklek (metrisk) 1,5 mm
Färg Genomskinligt
Produkttyp Slangar