Läs mer
Silikonviskositetsstandard, 50 mPas, Bookfield™
Produktkod. 13191133
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13191133 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 13191133 Leverantör Brookfield Leverantörsnummer 50cPs
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Ett bekvämt och pålitligt sätt att kontrollera kalibreringen av de flesta Brookfield viskosimetrar. Dessa vätskor kalibreras vid 25 °C i 500 ml-flaskor och levereras med instruktioner och kalibreringscertifikat. Dessa Newtonska oljor är idealiska för kalibrering av Brookfield viskometrar och varje oljor kan spåras till NIST standarder. Silikonoljor bör inte användas i färg- och vissa livsmedelsindustrier. På samma sätt bör silikonvätska inte användas för kalibrering av glasviskometrar på grund av beläggningen av viskometerväggarna.
  • Noggrannhet: ±1 %
  • Utmärkt temperaturstabilitet
  • Rekommenderas för användning med Brookfield och de flesta andra rotationsviskometrar
  • Ekonomisk
Specifikationer
Förpackning Flaska
Viskositet 50 mPas
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL