Läs mer
Ismatec™ Platinum-Cured Silicone Microbore Extension Pump Tubing
Beskrivning
- Translucent Autoanalysis Tubing
- Stands up to high-temperatures
- Biologically stable and autoclavable
- Long service life and outstanding fatigue resistance
- Resistant to ozone and UV light
- Won't crack, swell or harden
- FDA-compliant (21 CFR 177.2600) and meets USP Class VI requirements
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.89 mm |
| Material | Silicone (Platinum-Cured) |
| Total längd (metrisk) | 15 m |
| För användning med | Masterflex Silicone (platinum cured) color-coded stopped tubing for Ismatic pumps |
| För användning med (applikation) | Extending the length of tubing |
| Slangstorlek | 26 |