Läs mer
Hirschmann™ SILICOSEN™ Silikonkapslar
Produktkod. 10313481
Diameter (metrisk):
20 till 30 mm
30 till 40 mm
40 till 55 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10313481
Brand: Hirschmann™ 8905730
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt permeabilitet och säker passform tack vare tätningsläppen. Idealisk för agiterade kulturer.
  • Enhetlig porstruktur
  • Bra luftgenomsläpplighet
  • Kemiskt och temperaturbeständig
  • Vätskeavvisande och återanvändbar
Specifikationer
Diameter (metrisk) 20 till 30 mm
För användning med (applikation) För beredning och sterilisering av kulturmedier
Längd (metrisk) 28 mm
Kvantitet 10/Pk.
Färg Rosa
Material Silikon