Läs mer
Hirschmann™ SILICOSEN™ Silikonkapslar
Diameter (metrisk):
20 till 30 mm
30 till 40 mm
40 till 55 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Enhetlig porstruktur
- Bra luftgenomsläpplighet
- Kemiskt och temperaturbeständig
- Vätskeavvisande och återanvändbar
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 20 till 30 mm |
| För användning med (applikation) | För beredning och sterilisering av kulturmedier |
| Längd (metrisk) | 28 mm |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Färg | Rosa |
| Material | Silikon |