Läs mer
Hirschmann™ SILICOSEN™ Silikonproppar
Produktkod. 10047512
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
9–11 mm
15–20 mm
17–26 mm
18–21 mm
28–38 mm
42–52 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre unitSize
10047512 28–38 mm -
10670644 9–11 mm -
10716843 15–20 mm Paket med 10
10651604 17–26 mm Paket med 10
10706843 18–21 mm Paket med 10
15514859 42–52 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10047512 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 8905840
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för odling av aeroba mikroorganismer. Specialbearbetade odlingspluggar med kontinuerliga bubblor för beredning, fyllning och sterilisering av odlingsmedier.
  • Enhetlig porstruktur
  • Bra luftgenomsläpplighet
  • Kemiskt och temperaturbeständig
  • Vätskeavvisande och återanvändbar
Specifikationer
Beskrivning SILICOSEN, S40
Diameter (metrisk) Inre 28–38 mm
För användning med (applikation) För beredning och sterilisering av kulturmedier
Längd (metrisk) markzon 30 mm
Längd (metrisk) ärm 20 mm
Kvantitet 10/pack
Färg Klart
Diameter (metrisk) Botten 28 mm
Diameter (metrisk) Topp 39 mm
Material Silikon
Produkttyp Silikonpropp