Läs mer
Hirschmann™ SILICOSEN™ Silikonproppar
Diameter (metrisk) Inre:
9–11 mm
15–20 mm
17–26 mm
18–21 mm
28–38 mm
42–52 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Enhetlig porstruktur
- Bra luftgenomsläpplighet
- Kemiskt och temperaturbeständig
- Vätskeavvisande och återanvändbar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | SILICOSEN, L12 |
| Diameter (metrisk) Inre | 9–11 mm |
| För användning med (applikation) | För beredning och sterilisering av kulturmedier |
| Längd (metrisk) markzon | 10 mm |
| Längd (metrisk) ärm | 40 mm |
| Kvantitet | 10/pack |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (metrisk) Botten | 9 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 12 mm |
| Material | Silikon |
| Visa mer |