Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Silitech |
| CAS | 7631-86-9 |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 25 kg |
| Molekylformel | O2Si |
| MDL-nummer | MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 |
| Synonym | silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous |
| InChI-nyckel | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | O=[Si]=O |
| Visa mer |