Läs mer
Bollé Safety Silium+ Platinum™ CSP skyddsglasögon
Produktkod. 15580984 Handla allt Bollé Safety Produkter
Produktkod. 15580984 Leverantör Bollé Safety Leverantörsnummer SILPCSP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.24 SEK
    138.55 SEK / Paket med 1
    Save 18.69 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bär en bekväm och ultralätt polykarbonatmodell för applikationer som kräver längre slitage. SILIUM+ är ett utmärkt val, som kombinerar stil, ergonomi och prestanda. Den permanenta PLATINUM-beläggningen appliceras på båda ytorna, vilket gör dem extremt motståndskraftiga mot repor och imma.
  • Ultralätt för långvarig användning
  • Ultralätt ram
  • Justerbar bro
  • Halkfri bro
  • Raka, mycket flexibla ergonomiska skalmar
  • PLATINUM beläggning
  • Allround vision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Mekanisk risk - Låg energipåverkan - F; Mekanisk risk- Höghastighetspartiklar vid extrema temperaturer - T; Risker relaterade till strålning - UV-skydd - EN 170 - (2-1.2, 2C-1.2); Solstrålningsrisker: EN 172
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Ram färg Svart
Linsmaterial Polykarbonat