Läs mer
Bollé Safety Silium+ Platinum™ Skyddsglasögon för rök
Produktkod. 15588291 Handla allt Bollé Safety Produkter
Produktkod. 15588291 Leverantör Bollé Safety Leverantörsnummer SILPPSF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1565.55 SEK
    1385.45 SEK / Paket med 10
    Save 180.10 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Bär en bekväm och ultralätt polykarbonatmodell för applikationer som kräver längre slitage. SILIUM+ SILPPSF kombinerar stil, ergonomi och prestanda. Den permanenta PLATINUM-beläggningen appliceras på båda ytorna, vilket gör dem extremt motståndskraftiga mot repor och imma
  • Ultralätt ram för långvarig användning
  • Justerbar bro
  • Halkfri bro
  • Raka, mycket flexibla ergonomiska skalmar
  • PLATINUM beläggning
  • Allround vision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Mekanisk risk - Låg energipåverkan - F; Mekanisk risk- Höghastighetspartiklar vid extrema temperaturer - T; Risker relaterade till strålning - UV-skydd - EN 170 - (2-1.2, 2C-1.2); Solstrålningsrisker: EN 172
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Beskrivning Tonade
Linsfärg Rök
Ram färg Svart
Vikt (metrisk) 21 g
Linsmaterial Polykarbonat