Läs mer
Buerkle™ Siloborr
Produktkod. 10535932 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Material:
Aluminium
Rostfritt stål (AISI 304)
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material unitSize
10535932 Aluminium Varje
10607055 Rostfritt stål (AISI 304) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10535932 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53011000
Tillförlitliga lösningar för jordbrukstester
Använd kampanjkoden 28024
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Om bulkgods transporteras över långa sträckor (i lastbilar, järnvägsgodsvagnar) kan separation uppstå. Att ta provet bara från ytan leder därför till fel resultat. Representativa prover från alla lager i silon kan tas med SiloDrill.
Representativa prover från alla lager i en lager- eller materialsilo kan tas med SiloDrill. SiloDrillen passar genom de flesta standardöppningar med en diameter på 90 mm.
  • Standardlängd 150 cm, utdragbar i steg om 100 cm, max. 350 cm
  • Fjädrat innerrör förhindrar att grova korn fastnar
  • Skrapkant för sammanhängande ämnen
  • Robust, avtagbart T-handtag
  • Borrspets med borrblad för enkel borrning
  • Enkel borttagning av provkammaren, enkel rengöring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Drill Sampler
Material Aluminium
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 13.53 oz.
Kapacitet (metrisk) 400 mL
Diameter (metrisk) yttre topp 40 mm
Längd (metrisk) 150 cm