Läs mer
Buerkle™ Siloborr
Produktkod. 10607055 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Material:
Aluminium
Rostfritt stål (AISI 304)
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
10607055 Rostfritt stål (AISI 304) Varje
10535932 Aluminium Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10607055 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53012000
I lager
Om bulkgods transporteras över långa sträckor (i lastbilar, järnvägsgodsvagnar) kan separation uppstå. Att ta provet bara från ytan leder därför till fel resultat. Representativa prover från alla lager i silon kan tas med SiloDrill.
Representativa prover från alla lager i en lager- eller materialsilo kan tas med SiloDrill. SiloDrillen passar genom de flesta standardöppningar med en diameter på 90 mm.
  • Standardlängd 150 cm, utdragbar i steg om 100 cm, max. 350 cm
  • Fjädrat innerrör förhindrar att grova korn fastnar
  • Skrapkant för sammanhängande ämnen
  • Robust, avtagbart T-handtag
  • Borrspets med borrblad för enkel borrning
  • Enkel borttagning av provkammaren, enkel rengöring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Drill Sampler
Material Rostfritt stål (AISI 304)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 13.53 oz.
Kapacitet (metrisk) 400 mL
Diameter (metrisk) yttre topp 40 mm
Längd (metrisk) 150 cm