Läs mer
Buerkle™ Siloborr
Produktkod. p-7084537 Handla allt Bürkle Produkter
Material:
Aluminium
Rostfritt stål (AISI 304)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10535932
Brand: Buerkle™ 53011000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Om bulkgods transporteras över långa sträckor (i lastbilar, järnvägsgodsvagnar) kan separation uppstå. Att ta provet bara från ytan leder därför till fel resultat. Representativa prover från alla lager i silon kan tas med SiloDrill.
Representativa prover från alla lager i en lager- eller materialsilo kan tas med SiloDrill. SiloDrillen passar genom de flesta standardöppningar med en diameter på 90 mm.
  • Standardlängd 150 cm, utdragbar i steg om 100 cm, max. 350 cm
  • Fjädrat innerrör förhindrar att grova korn fastnar
  • Skrapkant för sammanhängande ämnen
  • Robust, avtagbart T-handtag
  • Borrspets med borrblad för enkel borrning
  • Enkel borttagning av provkammaren, enkel rengöring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Drill Sampler
Material Aluminium
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 13.53 oz.
Kapacitet (metrisk) 400 mL
Diameter (metrisk) yttre topp 40 mm
Längd (metrisk) 150 cm