Läs mer
Silodosin Beta-D-glucuronid N-karboxybenzyl O-metyltriacetat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Silodosin beta-D-Glucuronide N-Carboxybenzyl O-Methyl Tri-acetate |
| CAS | 879292-21-4 |
| Molekylformel | C46H54F3N3O15 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | (2R,3R,4S,5S,6S)-2-(3-(5-((R)-2-(((benzyloxy)carbonyl)(2-(2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy)ethyl)amino)propyl)-7-carbamoylindolin-1-yl)propoxy)-6-(methoxycarbonyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl Triacetate, 3-[7-(Aminocarbonyl)-2,3-dihydro-5-[(2R)-2-[[(phenylmethoxy)carbonyl][2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl]amino]propyl]-1H-indol-1-yl]propyl Methyl Ester 2,3,4-Triacetate beta-D-Glucopyranosiduronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C46H54F3N3O15/c1-27(52(45(58)62-25-31-12-7-6-8-13-31)19-21-60-35-14-9-10-15-36(35)63-26-46(47,48)49)22-32-23-33-16-18-51(37(33)34(24-32)42(50)56)17-11-20-61-44-41(66-30(4)55)39(65-29(3)54)38(64-28(2)53)40(67-44)43(57)59-5/h6-10,12-15,23-24,27,38-41,44H,11,16-22,25-26H2,1-5H3,(H2,50,56)/t27-,38+,39+,40+,41-,44-/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@H]1O[C@@H](OCCCN2CCc3cc(C[C@@H](C)N(CCOc4ccccc4OCC(F)(F)F)C(=O)OCc5ccccc5)cc(C(=O)N)c23)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | metyl (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxi-6-[3-[7-karbamoyl-5-[(2R)-2-[fenylmetoxykarbonyl-[2-[2-(2,2,2-trifluoretoxi)fenoxi]etyl]amino]propyl]-2,3-dihydroindol-1-yl]propoxy]oxan-2-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 945.93 |
| Formel vikt | 945.3507 |