Läs mer
Silodosin N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Silodosin N-Oxide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H32F3N3O5/c1-17(30-8-12-35-21-5-2-3-6-22(21)36-16-25(26,27)28)13-18-14-19-7-10-31(34,9-4-11-32)23(19)20(15-18)24(29)33/h2-3,5-6,14-15,17,30,32H,4,7-13,16H2,1H3,(H2,29,33)/t17-,31?/m1/s1 |
| Formel vikt | 511.2294 |